Learn More
tert-Butanol, TEBOL™, ≥99.3%, Honeywell™
Codice prodotto. 15687700 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15687700 500 mL Poly Bottle 500mL
15677700 1 L Poly Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15687700 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore B85927500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
TEBOL® 99,≥99.3%
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-65-0
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.123
Numero MDL MFCD00004464
InChI Key DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC Name 2-methylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butanol
Punto di fusione 26°C
Colore Colorless
Densità 0.775g/mL at 25°C
Quantità 500 mL
Limite di esplosione 0.08
Punto d'infiammabilità 11°C (51.8°F)
Punto di combustione 896°F
Odore Characteristic
Imballaggio Poly Bottle
Forma fisica Liquido
Formula lineare (CH3)3COH
Pressione del vapore 31mmHg (20°C), 44mmHg (26°C)
Numero UN UN1120
Beilstein 906698
Punti di ebollizione 83°C
Peso formulazione 74.12g/mol
Percent Purity ≥99.3%