Learn More
tert-Butanol, ACS reagent
Codice prodotto. 10667464 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10667464 1 L Plastic Bottle 1L
10380624 2.5 L Plastic Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10667464 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 390690010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.40€
    62.90€ / 1L
    Risparmia 5.50€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 75-65-0 | C4H10O | 74.123 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-65-0
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.123
Numero MDL MFCD00004464
InChI Key DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC Name 2-methylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butanol
Punto di fusione 25.0°C to 25.5°C
Nota nome For analysis ACS
Densità 0.7800g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 11°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic Bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3860 to 1.3880
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Gravità specifica 0.78
Acido titolabile 0.0005 meq/g max.
Formula lineare (CH3)3COH
Viscosità 3.35 mPa.s (30°C)
Numero UN 1120
Acqua 0.1% max. (K.F.)
Indice di Merck 15, 1544
Punti di ebollizione 83.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Peso formulazione 74.12
Percent Purity ≥99.5%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.