Learn More
tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, 95%
Codice prodotto. 11905601 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11905601 100 g Glass Bottle 100g
10767403 5 g Bottiglia in vetro 5 GR
10415053 25 g Bottiglia in vetro 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11905601 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 369331000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 98946-18-0 | C6H10Cl3NO | 218.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98946-18-0
Formula molecolare C6H10Cl3NO
Molecular Weight (g/mol) 218.50
Numero MDL MFCD00077410
InChI Key CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl trichloroacetimidate, tert-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, 2,2,2-trichloroacetimidic acid tert-butyl ester, t-butyl trichloroacetimidate, t-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl2,2,2-trichloroacetimidate, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxy-2,2,2-trichloroethanimine
PubChem CID 2734700
IUPAC Name tert-butyl 2,2,2-trichloroethanimidate
SMILES CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl 2, 2, 2-trichloroacetimidate
Punto di fusione 20.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2220g/mL
Punti di ebollizione 64.0°C to 66.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 55°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CCl3C(=NH)OC(CH3)3
Indice di rifrazione 1.4550 to 1.4570
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.222
Peso formulazione 218.51
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid or Low Melting Crystalline Mass
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.