Learn More
tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate |
| CAS | 98946-18-0 |
| Formula molecolare | C6H10Cl3NO |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 2,2,2-Trichloroethanimidic acid tert-butyl ester, O-tert-Butyl trichloroacetimidate, tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-Butyl trichloroacetimidate |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10Cl3NO/c1-5(2,3)11-4(10)6(7,8)9/h10H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC Name | tert-butyl 2,2,2-trichloroethanimidate |
| Molecular Weight (g/mol) | 218.51 |
| Peso formulazione | 216.9828 |