Learn More
tert-Butyl(2-(4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-7a-methyloctahydro-1H-inden-1-yl)propoxy)dimethylsilane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butyl(2-(4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-7a-methyloctahydro-1H-inden-1-yl)propoxy)dimethylsilane |
| CAS | 2514770-66-0 |
| Formula molecolare | C25 H52 O2 Si2 |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C25H52O2Si2/c1-19(18-26-28(9,10)23(2,3)4)20-15-16-21-22(14-13-17-25(20,21)8)27-29(11,12)24(5,6)7/h19-22H,13-18H2,1-12H3 |
| SMILES | CC(CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C1CCC2C(CCCC12C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC Name | tert-butyl-[2-[4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-7a-methyl-1,2,3,3a,4,5,6,7-octahydroinden-1-yl]propoxy]-dimethylsilane |
| Molecular Weight (g/mol) | 440.85 |
| Peso formulazione | 440.351 |