Learn More
tert-Butyl (2,6-Dioxopiperidin-3-yl)carbamate, TRC
Codice prodotto. 30342644
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342644 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342644 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6923951G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl (2,6-Dioxopiperidin-3-yl)carbamate
CAS 31140-42-8
Formula molecolare C10H16N2O4
Quantità 1 g
Sinonimo tert-Butyl Ester 2,6-Dioxo-3-piperidinecarbamic Acid, 1,1-Dimethylethyl Ester (2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-carbamic Acid, Pomalidomide Impurity
InChI Formula InChI=1S/C10H16N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)11-6-4-5-7(13)12-8(6)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,15)(H,12,13,14)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(=O)NC1=O
IUPAC Name tert-butyl N-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 228.25
Peso formulazione 228.111