Learn More
tert-Butyl 2-amino-2-thioxoethylcarbamate, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10443245
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10443245 1 g Amber Glass Bottle 1g
10051674 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10443245 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07925DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 89226-13-1
Formula molecolare C7H14N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 190.261
Numero MDL MFCD09025922
InChI Key AGBIUUFZUPNDTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 2-amino-2-thioxoethyl carbamate, tert-butyl 2-amino-2-thioxoethylcarbamate, tert-butyl n-carbamothioylmethyl carbamate, tert-butyl n-2-amino-2-sulfanylideneethyl carbamate, carbamic acid, 2-amino-2-thioxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid,n-2-amino-2-thioxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20ljf8, n-tert-butoxycarbonylglycinethioamide, tert-butoxycarbonylamino acetothioamide, n-t-butoxycarbonylamino acetothioamide
PubChem CID 5324304
IUPAC Name tert-butyl N-(2-amino-2-sulfanylideneethyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico Tert-butyl 2-amino-2-thioxoethylcarbamate
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 190.27
Percent Purity 90%