Learn More
tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15254308 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15254308 5 g 5g
15244308 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15254308 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 453590050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 365996-06-1 | C11H15BrN2O2S | 319.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 365996-06-1
Formula molecolare C11H15BrN2O2S
Molecular Weight (g/mol) 319.22
InChI Key RXXKNZKFRAFFOH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo 5,4-c pyridine-5 4h-carboxylate, 5-boc-2-bromo-6,7-dihydro-4h-thiazolo 5,4-c pyridine, tert-butyl 2-bromo-6,7-dihydro 1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5 4h-carboxylate, tert-butyl 2-bromo-4h,5h,6h,7h-1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylate, 2-bromo-6,7-dihydro-4h-thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-bromo-4,5,6,7-tetrahydro 1,3 thiazolo 5,4-c pyridine, n-boc protected, tert-butyl 2-bromo-4h,6h,7h-1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylate, pubchem15507, tert-butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo 5,4-c pyrid, 5-n-boc-2-bromo-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo 5,4-c pyridine
PubChem CID 11162951
IUPAC Name tert-butyl 2-bromo-6,7-dihydro-4H-[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=C(C1)SC(=N2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Punto di fusione 94.0°C to 97.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 319.22
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.