Learn More
tert-Butyl 2-bromobenzylcarbamate, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10573583
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10573583 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10573583 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07557DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Tert-butyl 2-bromobenzylcarbamate
CAS 162356-90-3
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C12H16BrNO2
Numero MDL MFCD05664385
Quantità 1 g
Sinonimo tert-butyl 2-bromobenzylcarbamate, n-boc-2-bromobenzylamine, n-tert-butoxycarbonyl-2-bromobenzylamine, tert-butyl n-2-bromophenyl methyl carbamate, 2-bromo-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-bromobenzyl carbamate, 2-bromobenzyl carbamic acid tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonylaminomethyl-2-bromobenzene, carbamic acid, 2-bromophenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem7804
InChI Key DFNZFCPEUDSNEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=CC=C1Br
IUPAC Name tert-butyl N-[(2-bromophenyl)methyl]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 286.169
PubChem CID 7018300
Peso formulazione 286.17
Percent Purity 97%