Learn More
tert-Butyl (2-bromothien-3-yl)methylcarbamate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10746925
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10746925 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10746925 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC56642DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl (2-bromothien-3-yl)methylcarbamate
CAS 910036-94-1
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H14BrNO2S
Numero MDL MFCD09025882
Quantità 1 g
Sinonimo tert-butyl 2-bromothien-3-yl methylcarbamate, tert-butyl n-2-bromothiophen-3-yl methyl carbamate, tert-butyl 2-bromothiophen-3-yl methyl carbamate, tert-butyl 2-bromothiophen-3-yl methylcarbamate
InChI Key RFNWODFBZMWIEH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=C(SC=C1)Br
IUPAC Name tert-butyl N-[(2-bromothiophen-3-yl)methyl]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 292.191
PubChem CID 24229570
Peso formulazione 292.2
Percent Purity 95%