Learn More
tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)-1-indolinecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10505113
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10505113 250 mg 250mg
10082782 1 g 1g
10041294 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10505113 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01134CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 172647-87-9
Formula molecolare C14H19NO3
Molecular Weight (g/mol) 249.31
Numero MDL MFCD06411549
InChI Key JNQNQSCDMKNYEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 2-hydroxymethyl-1-indolinecarboxylate, 1-t-butoxycarbonyl-2-hydroxymethylindoline, tert-butyl 2-hydroxymethyl-2,3-dihydroindole-1-carboxylate, 1-boc-2,3-dihydro-2-hydroxymethyl-1h-indole, tert-butyl 2-hydroxymethyl indoline-1-carboxylate, tert-butyl 2-hydroxymethyl indolinecarboxylate, tert-butyl 2-hydroxymethyl-2,3-dihydro-1h-indole-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 2,3-dihydro-2 hydroxymethyl-1h-indole-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 2,3-dihydro-2-hydroxymethyl-1h-indole-1-carboxylate
PubChem CID 2794669
IUPAC Name tert-butyl 2-(hydroxymethyl)-2,3-dihydroindole-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(CC2=CC=CC=C21)CO
Specifications
Materiale o nome chimico tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)-1-indolinecarboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 249.31
Percent Purity 97%