Learn More
tert-Butyl 3-Aminopropyl(methyl) Carbamate, TRC
Codice prodotto. 30348441
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30348441 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30348441 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB807045250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl 3-Aminopropyl(methyl) Carbamate
CAS 150349-36-3
Formula molecolare C9H20N2O2
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-Methylpropan-2-yl N-(3-aminopropyl)-N-methylcarbamate, 3-(N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylamino)propylamine, N-(3-Aminopropyl)-N-(methyl)carbamic Acid tert-butyl Ester, N-(3-Aminopropyl)-N-methylcarbamic Acid 1,1-dimethylethyl Ester, tert-Butyl (3-aminopropyl)(methyl)carbamate
InChI Formula InChI=1S/C9H20N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11(4)7-5-6-10/h5-7,10H2,1-4H3
SMILES CN(CCCN)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC Name tert-butyl N-(3-aminopropyl)-N-methylcarbamate
Molecular Weight (g/mol) 188.27
Peso formulazione 188.1525