Learn More
tert-Butyl 3-bromo-2-furoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10747865
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10747865 5 g Amber Glass Bottle 5g
10306474 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10747865 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08289DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 59862-90-7
Formula molecolare C9H11BrO3
Molecular Weight (g/mol) 247.088
Numero MDL MFCD11109336
InChI Key STWBDYGNHJTHOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 3-bromo-2-furoate, 2-furancarboxylic acid, 3-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 33589622
IUPAC Name tert-butyl 3-bromofuran-2-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1=C(C=CO1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl 3-bromo-2-furoate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 247.09
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl 3-bromo-2-furoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.