Learn More
tert-butyl 3-endo-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tert-butyl 3-endo-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 227.3 |
| Percent Purity | 97% |