Learn More
tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10065682
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10065682 1 g 1g
11396885 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10065682 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07066DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 185099-67-6
Formula molecolare C12H19NO3
Molecular Weight (g/mol) 225.288
InChI Key MENILFUADYEXNU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-boc-nortropinone, n-boc-4-nortropinone, n-tert-butoxycarbonyl nortropinone, 8-boc-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-aza-bicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, t-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-nororopinone, 8-tert-butoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one;
PubChem CID 2794767
IUPAC Name tert-butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 225.29
Percent Purity 97%