Learn More
tert-Butyl 3-(thiocarbamoyl)piperidine-1-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10672275
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10672275 1 g Amber Glass Bottle 1g
11346905 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10672275 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08288DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 274682-80-3
Formula molecolare C11H20N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 244.353
Numero MDL MFCD10700060
InChI Key ZCELPXRDWJCIJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 3-thiocarbamoyl piperidine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-thiocarboxamide, 3-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-carbamothioylpiperidine, 3-carbamothioylpiperidine, n1-boc protected, 3-carbamothioylpiperidine,n1-boc protected, tert-butyl3-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-aminothioxomethyl piperidinecarboxylate, tert-butyl 3-aminocarbonothioyl piperidine-1-carboxylate, 1-piperidinecarboxylicacid, 3-aminothioxomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 23546083
IUPAC Name tert-butyl 3-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico Tert-butyl 3-(thiocarbamoyl)piperidine-1-carboxylate
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 244.36
Percent Purity 95%