Learn More
tert-Butyl 3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-8-carboxylate, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4229133
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
185099-68-7
C13H18F3NO5S
357.35
CJDKVEWDWXIBSM-UHFFFAOYSA-N
8-boc-3-trifluoromethylsulfonyloxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-ene, tert-butyl 3-trifluoromethanesulfonyloxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylate, tert-butyl 3-trifluoromethylsulfonyloxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylate, tert-butyl 3-trifluoromethylsulfonyloxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-ene-8-carboxylate, 8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylic acid,3-trifluoromethyl sulfonyl oxy-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 3-trifluoromethyl sulfonyl oxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylate, 1r,5s-tert-butyl 3-trifluoromethylsulfonyloxy, tert-butyl 3-trifluoromethyl sulfonyl oxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-ene-8-carboxylate, tert-butyl 3-trifluoromethanesulfonyl oxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylate
22648094
tert-butyl 3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-8-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1C=C(C2)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
185099-68-7
C13H18F3NO5S
357.35
CJDKVEWDWXIBSM-UHFFFAOYSA-N
8-boc-3-trifluoromethylsulfonyloxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-ene, tert-butyl 3-trifluoromethanesulfonyloxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylate, tert-butyl 3-trifluoromethylsulfonyloxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylate, tert-butyl 3-trifluoromethylsulfonyloxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-ene-8-carboxylate, 8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylic acid,3-trifluoromethyl sulfonyl oxy-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 3-trifluoromethyl sulfonyl oxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylate, 1r,5s-tert-butyl 3-trifluoromethylsulfonyloxy, tert-butyl 3-trifluoromethyl sulfonyl oxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-ene-8-carboxylate, tert-butyl 3-trifluoromethanesulfonyl oxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylate
22648094
tert-butyl 3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-8-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1C=C(C2)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Materiale o nome chimico tert-Butyl 3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-8-carboxylate
Punto di fusione 36°C to 40°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 357.35
Percent Purity ≥94.0%
Forma fisica Crystalline Powder or Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl 3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo¢3.2.1!oct-3-ene-8-carboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.