Learn More
tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate, 97%
Codice prodotto. 10057592 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10057592 250 mg 250mg
10464415 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10057592 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 337882500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 161671-34-7 | C13H19NO2 | 221.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 161671-34-7
Molecular Weight (g/mol) 221.3
Numero MDL MFCD00798309
InChI Key TYYCBAISLMKLMT-LLVKDONJSA-N
Sinonimo tert-butyl 3r-3-amino-3-phenylpropanoate, r-tert-butyl 3-amino-3-phenylpropanoate, 3r-3-phenyl-beta-alanine tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 3r-3-amino-3-phenylpropanoate, tert-butyl-3r-3-amino-3-phenylpropanoate, benzenepropanoic acid,b-amino-,1,1-dimethylethyl ester, br, benzenepropanoic acid, b-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, br
PubChem CID 2733824
IUPAC Name tert-butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate
Nota nome 97%
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C13H19NO2
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4960 to 1.498
Rotazione specifica + 17
Condizione di rotazione specifica + 17.00 (20.00°C c=1,CHCl3)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 221.3
Percent Purity 97%
Forma fisica Slightly Viscous Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.