Learn More
tert-Butyl 4-(2-(aminomethyl)phenyl)piperazine-1-carboxylate, ≥97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tert-butyl 4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine-1-carboxylate |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 291.39 |
| Percent Purity | 97% |