Learn More
tert-Butyl 4-(2-aminophenoxy)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10074962
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10074962 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10074962 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07069DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl 4-(2-aminophenoxy)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS 690632-14-5
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C16H24N2O3
Numero MDL MFCD05865139
Quantità 1 g
Sinonimo tert-butyl 4-2-aminophenoxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-aminophenoxy tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-boc-4-2-aminophenoxy-piperidine, tert-butyl4-2-aminophenoxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-aminophenoxy tetrahydro-1 2h pyridinecarboxylate, tert-butyl4-2-aminophenoxy tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate
InChI Key ISHIDQUFPVMERM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OC2=CC=CC=C2N
IUPAC Name tert-butyl 4-(2-aminophenoxy)piperidine-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 292.379
PubChem CID 2794768
Peso formulazione 292.38
Percent Purity 97%