Learn More
tert-Butyl 4-(2-aminophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10371013
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10371013 1 g Amber Glass Bottle 1g
10259202 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10371013 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC30714DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 170017-74-0
Formula molecolare C15H23N3O2
Molecular Weight (g/mol) 277.37
Numero MDL MFCD04115046
InChI Key LNDQGWAWYKFYAO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-boc-4-2-aminophenyl piperazine, tert-butyl 4-2-aminophenyl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazin-1-yl aniline, tert-butyl 4-2-aminophenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-aminophenyl-piperazine, 4-2-amino-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl aniline, 4-2-aminophenyl piperazine, n1-boc protected, pubchem12189, acmc-1bzzw
PubChem CID 2795530
IUPAC Name tert-butyl 4-(2-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico Tert-butyl 4-(2-aminophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 277.37
Percent Purity 97%