Learn More
tert-Butyl 4-(2-chloroethyl)piperazine-1-carboxylate, 97%
Codice prodotto. 10371140 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10371140 1 g Bottiglia in vetro 1g
10461250 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10371140 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 438240010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 208167-83-3 | C11H21ClN2O2 | 248.76 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 208167-83-3
Formula molecolare C11H21ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 248.76
InChI Key MYOWELLYEZMECA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 4-2-chloroethyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-chloroethyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-chloroethyl piperazine, tert-butyl 4-2-chloroethyl piperazinecarboxylate, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-2-chloroethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-2-chloroethyl piperazine, n1-boc protected, 4-2-chloroethyl piperazine,n1-boc protected, tertbutylchloroethyltetrahydropyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-2-chloroethyl tetrahydro-1 2h-pyraz
PubChem CID 22106269
IUPAC Name tert-butyl 4-(2-chloroethyl)piperazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CCCl
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl 4-(2-chloroethyl)piperazine-1-carboxylate
Punto di fusione 62.9°C to 64.7°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 248.76
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl 4-(2-chloroethyl)piperazine-1-carboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.