Learn More
tert-Butyl 4-(2-formylphenyl)piperazine-1-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10461503
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10461503 1 g Amber Glass Bottle 1g
10210085 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10461503 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC30704DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 174855-57-3
Formula molecolare C16H22N2O3
Molecular Weight (g/mol) 290.363
Numero MDL MFCD05864664
InChI Key FGJACYJASSSXNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-boc-4-2-formylphenyl piperazine, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylate, 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazinecarboxylate, 4-2-formyl-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-20a0zo, n-boc-4-2-formylphenyl-piperazine, 1-n-boc-4-2-formylphenyl piperazine, 1-boc-4-2-formyl-phenyl-piperazine
PubChem CID 6490990
IUPAC Name tert-butyl 4-(2-formylphenyl)piperazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tert-butyl 4-(2-formylphenyl)piperazine-1-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 290.36