Learn More
tert-Butyl 4-[2-(hydroxymethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butyl 4-[2-(hydroxymethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 292.38 |