Learn More
tert-Butyl 4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butyl 4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 291.39 |
| Percent Purity | 97% |