Learn More
tert-Butyl 4-(3-formylbenzyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10164642
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10164642 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10164642 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC30404DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Tert-butyl 4-(3-formylbenzyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS 850375-08-5
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C17H24N2O3
Numero MDL MFCD06658977
Quantità 1 g
Sinonimo tert-butyl 4-3-formylbenzyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-3-formylbenzyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-3-formylphenyl methyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl4-3-formylbenzyl piperazine-1-carboxylate, 4-3-formylbenzyl piperazine, n1-boc protected, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-3-formylphenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-3-formylbenzyl piperazine, 3-1-piperidinyl benzaldehyde, n4-boc protected, 1-3-formyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic acid t, 3-piperazin-4-yl methyl benzaldehyde, n1-boc protected
InChI Key YIKZZJRCKPEHGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
IUPAC Name tert-butyl 4-[(3-formylphenyl)methyl]piperazine-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 304.39
PubChem CID 2795522
Peso formulazione 304.39
Percent Purity 97%