Learn More
tert-Butyl 4-(3-Hydroxypropyl)piperidine-1-carboxylate, TRC
Codice prodotto. 30331063
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331063 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331063 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB694715100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl 4-(3-Hydroxypropyl)piperidine-1-carboxylate
CAS 156185-63-6
Formula molecolare C13H25NO3
Quantità 100 mg
Sinonimo tert-Butyl 4-(3-hydroxypropyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate, Boc-4-Piperidinepropanol, 1-N-Boc-4-(3'-propanol)piperidine
InChI Formula InChI=1S/C13H25NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-8-6-11(7-9-14)5-4-10-15/h11,15H,4-10H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CCCO)CC1
IUPAC Name tert-butyl 4-(3-hydroxypropyl)piperidine-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 243.34
Peso formulazione 243.1834