Learn More
tert-Butyl 4-(3-hydroxypropyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10692653
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10692653 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10325352 1 g Amber Glass Bottle 1g
10492824 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10692653 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB08457CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 156185-63-6
Formula molecolare C13H25NO3
Molecular Weight (g/mol) 243.347
InChI Key OXPWHPCCUXESFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 4-3-hydroxypropyl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-3-hydroxypropyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 3-1-boc-4-piperidyl-1-propanol, 1-n-boc-4-3'-propanol-piperdine, 3-n-boc-piperidin-4-yl propanol, boc-4-piperidinepropanol, 4-3-hydroxypropyl piperidine, n-boc protected, 1-n-boc-4-3'-propanol-piperidine, 4-3-hydroxy-propyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-3-hydroxypropyl piperidinecarboxylate
PubChem CID 2800739
IUPAC Name tert-butyl 4-(3-hydroxypropyl)piperidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CCCO
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl 4-(3-hydroxypropyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 243.34
Percent Purity 95%