Learn More
tert-butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine-1-carboxylate, 97%, Maybridge™
Codice prodotto. 10482444
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10482444
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO08404DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1048970-17-7
Formula molecolare C16H30BNO4
Molecular Weight (g/mol) 311.23
Numero MDL MFCD09997792
InChI Key IBLQMWKHENBVJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl piperidine-1-carboxylate, n-boc-piperidine-4-boronic acid pinacol ester, 1-boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester, 1-boc-piperidine-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-piperidine-1-carboxylate, 1-boc-piperidin-4-ylboronic acid, pinacol ester, tert-butoxycarbonylpiperidine-4-boronic acid pinacol ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl piperidine, pubchem21000
PubChem CID 43811073
IUPAC Name tert-butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine-1-carboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 311.23
Percent Purity 97%