Learn More
tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine-1-carboxylate, 97%
Codice prodotto. 15515186 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15515186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15515186 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 456050050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 1048970-17-7 | C16H30BNO4 | 311.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine-1-carboxylate
CAS 1048970-17-7
Punto di fusione 56.5°C to 57.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Formula molecolare C16H30BNO4
Numero MDL MFCD09997792
Quantità 5 g
Sinonimo tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl piperidine-1-carboxylate, n-boc-piperidine-4-boronic acid pinacol ester, 1-boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester, 1-boc-piperidine-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-piperidine-1-carboxylate, 1-boc-piperidin-4-ylboronic acid, pinacol ester, tert-butoxycarbonylpiperidine-4-boronic acid pinacol ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl piperidine, pubchem21000
InChI Key IBLQMWKHENBVJE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC Name tert-butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 311.23
PubChem CID 43811073
Peso formulazione 311.23
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine-1-carboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico