Learn More
tert-butyl 4-[4-(aminomethyl)benzyloxy]piperidine-1-carboxylate, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10062224
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10062224 1 g Amber Glass Bottle 1g
10727125 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10062224 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC67913DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 946409-35-4
Formula molecolare C18H28N2O3
Molecular Weight (g/mol) 320.433
Numero MDL MFCD12198114
InChI Key NZWAUTDCSSMVGG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 4-4-aminomethyl benzyloxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-aminomethyl phenyl methoxy piperidine-1-carboxylate
PubChem CID 43811047
IUPAC Name tert-butyl 4-[[4-(aminomethyl)phenyl]methoxy]piperidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)CN
Specifica
Materiale o nome chimico Tert-butyl 4-[4-(aminomethyl)benzyloxy]piperidine-1-carboxylate
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 320.43
Percent Purity 90%