Learn More
tert-Butyl 4-[4-(aminomethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate, ≥90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10027512
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10027512 1 g 1g
10158414 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10027512 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC30013DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 852180-47-3
Formula molecolare C16H25N3O2
Molecular Weight (g/mol) 291.40
Numero MDL MFCD03791213
InChI Key TTXMFUXVXBAVIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-boc-4-4-aminomethylphenyl piperazine, tert-butyl 4-4-aminomethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-aminomethyl phenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-4-aminomethyl-phenyl-piperazine, 1-4-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl benzylamine, n1-boc-4-aminomethyl phenylpiperazine, 4-aminomethyl phenylpiperazine, n1-boc protected, 1-4-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic a
PubChem CID 2763841
IUPAC Name tert-butyl 4-[4-(aminomethyl)phenyl]piperazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(CN)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tert-butyl 4-[4-(aminomethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 291.39
Percent Purity 90%