Learn More
tert-butyl 4-(4-bromobenzyloxy)piperidine-1-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11376855
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11376855 5 g Amber Glass Bottle 5g
10317744 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11376855 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC67910DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 930111-10-7
Formula molecolare C17H24BrNO3
Molecular Weight (g/mol) 370.287
Numero MDL MFCD09879975
InChI Key HGSFDBSIEHXEQD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 4-4-bromobenzyloxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-bromobenzyl oxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-bromophenyl methoxy piperidine-1-carboxylate, 4-4-bromobenzyloxy piperidine
PubChem CID 24229758
IUPAC Name tert-butyl 4-[(4-bromophenyl)methoxy]piperidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)Br
Specifications
Materiale o nome chimico Tert-butyl 4-(4-bromobenzyloxy)piperidine-1-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 370.28
Percent Purity 97%