Learn More
tert-Butyl 4-(4-fluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate, ≥95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butyl 4-(4-fluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate |
| CAS | 160296-40-2 |
| CAS min. % | 95.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C17H22FNO3 |
| Numero MDL | MFCD04114990 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | tert-butyl 4-4-fluorobenzoyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-4-fluorobenzoyl piperidine, 1-boc-4-4-fluoro-benzoyl-piperidine, 4-4-fluoro-benzoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl4-4-fluorobenzoyl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-fluorophenyl carbonyl piperidine-1-carboxylate, bio-farma bf002994, 4-4-fluorobenzoyl-n-t-butoxycarbonylpiperidine, 4-4-fluorobenzoyl-n-t-butoxylcarbonylpiperidine, 1-t-butoxycarbonyl-4-4-fluorobenzoyl piperidine |
| InChI Key | ARCRECZRQVSYIP-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |