Learn More
tert-Butyl 4-(4-formyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine-1-carboxylate, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10748823
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10748823 1 g Amber Glass Bottle 1g
10481893 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10748823 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC31004DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 869901-02-0
Formula molecolare C14H20N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 296.385
Numero MDL MFCD06658981
InChI Key XLGKMJFDRZHAEV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7172298
IUPAC Name tert-butyl 4-(4-formyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C2=NC(=CS2)C=O
Specifications
Materiale o nome chimico tert-Butyl 4-(4-formyl-1, 3-thiazol-2-yl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo tert-butyl 4-4-formylthiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formyl-1,3-thiazol-2-yl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, tert-butyl 4-4-formylthiazol-2-yl piperidine-1-ca, tert-butyl4-4-formylthiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 4-4-formyl-2-thiazolyl-1-piperidinecarboxylate, 4-4-formyl-thiazol-2-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylicacid, 4-4-formyl-2-thiazolyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-4-formyl-2-thiazolyl-1-piperidinecarboxylic acid,1,1-dimethylethyl ester
Peso formulazione 296.39
Percent Purity 97%