Learn More
tert-Butyl 4-(4-formylbenzyl)piperazine-1-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10360993
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10360993 250 mg 250mg
10035762 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10360993 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC30304CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 844891-09-4
Formula molecolare C17H24N2O3
Molecular Weight (g/mol) 304.39
InChI Key UMXKYTSTYWRBBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 4-4-formylbenzyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formylphenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 4-piperazin-4-yl methyl benzaldehyde, n1-boc protected, tert-butyl 4-4-formylbenzyl-1-piperazinecarboxylate, tert-butyl-4-4-formylbenzyl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-4-formylphenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2795517
IUPAC Name tert-butyl 4-[(4-formylphenyl)methyl]piperazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl 4-(4-formylbenzyl)piperazine-1-carboxylate
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 304.39
Percent Purity 95%