Learn More
tert-butyl 4-(4-formylbenzyloxy)piperidine-1-carboxylate, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10632895
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10632895 5 g Amber Glass Bottle 5g
10622895 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10632895 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC67904DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 1080028-74-5
Formula molecolare C18H25NO4
Molecular Weight (g/mol) 319.401
Numero MDL MFCD11841070
InChI Key WQFHJESQGSVMDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 4-4-formylbenzyloxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formylphenyl methoxy piperidine-1-carboxylate, 1-4-formylbenzyl oxy piperidine, n-boc protected, tert-butyl 4-4-formylbenzyl oxy piperidine-1-carboxylate, 4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy methyl benzaldehyde
PubChem CID 33589526
IUPAC Name tert-butyl 4-[(4-formylphenyl)methoxy]piperidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tert-butyl 4-(4-formylbenzyloxy)piperidine-1-carboxylate
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 319.4
Percent Purity 90%