Learn More
tert-Butyl 4-{4-[(methylamino)methyl]phenyl}piperazine-1-carboxylate, ≥90%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tert-butyl 4-{4-[(methylamino)methyl]phenyl}piperazine-1-carboxylate |
| CAS min. % | 89.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 305.42 |
| Percent Purity | 90% |