Learn More
tert-Butyl 4-{4-[(methylamino)methyl]pyrid-2-yl}piperazine-1-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10377494
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10377494 1 g Amber Glass Bottle 1g
11346835 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10377494 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC50646DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 946409-15-0
Formula molecolare C16H26N4O2
Molecular Weight (g/mol) 306.41
Numero MDL MFCD09966148
InChI Key BNLNDKXJNWJYKP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 4-4-methylamino methyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-methylamino methyl pyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 28765107
IUPAC Name tert-butyl 4-[4-(methylaminomethyl)pyridin-2-yl]piperazine-1-carboxylate
SMILES CNCC1=CC(=NC=C1)N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl 4-{4-[(methylamino)methyl]pyrid-2-yl}piperazine-1-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 306.41
Percent Purity 97%