Learn More
tert-butyl 4-(5-formylpyrid-2-yl)piperazine-1-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11300627
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11300627 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10172894 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11300627 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC43904CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 479226-10-3
Formula molecolare C15H21N3O3
Molecular Weight (g/mol) 291.351
Numero MDL MFCD08271923
InChI Key NETKWTAEPIGRLQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18525767
IUPAC Name tert-butyl 4-(5-formylpyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tert-butyl 4-(5-formylpyrid-2-yl)piperazine-1-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo tert-butyl 4-5-formylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-formylpyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-5-formylpyridin-2-yl piperazine, 4-5-formylpyridin-2-yl piperazine, n1-boc protected, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-5-formyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-formyl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
Peso formulazione 291.35
Percent Purity 97%