Learn More
tert-Butyl 4-[5-(hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine-1-carboxylate, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10587273
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10587273 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10321043 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10587273 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC31109CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 857283-66-0
Formula molecolare C15H24N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 312.428
Numero MDL MFCD07368658
InChI Key YNLQKGMVENCCLE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 1-piperidinecarboxylicacid, 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-2-thiazolyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-5-hydroxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine, 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-thiazol-2-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine, n1-boc protected, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl-4-methylthiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate
PubChem CID 7164575
IUPAC Name tert-butyl 4-[5-(hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine-1-carboxylate
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Tert-butyl 4-[5-(hydroxymethyl)-4-methyl-1, 3-thiazol-2-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 312.43
Percent Purity 95%