Learn More
tert-Butyl 4-(5-iodopyrid-2-yl)piperazine-1-carboxylate, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10382195
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10382195 5 g 5g
10341063 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10382195 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC43911DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 497915-42-1
Formula molecolare C14H20IN3O2
Molecular Weight (g/mol) 389.24
Numero MDL MFCD07781193
InChI Key RJHWOWJRQNENIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-boc-4-5-iodo-2-pyridyl piperazine, tert-butyl 4-5-iodopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-iodopyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-5-iodopyridin-2-yl piperazine, 4-5-iodopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-1aoz2, tert-butyl 4-5-iodanylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-5-iodo-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-iodo-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 7164639
IUPAC Name tert-butyl 4-(5-iodopyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=NC=C(I)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tert-butyl 4-(5-iodopyrid-2-yl)piperazine-1-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 389.23
Percent Purity 97%