Learn More
tert-Butyl 4-(aminocarbonyl)tetrahydropyridine-1(2H)-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tert-butyl 4-(aminocarbonyl)tetrahydropyridine-1(2H)-carboxylate |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 228.29 |
| Percent Purity | 97% |