Learn More
tert-Butyl 4-(aminocarbothioyl)tetrahydropyridine-1(2H)-carboxylate, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11386965
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11386965 25 g Amber Glass Bottle 25g
10426302 1 g Amber Glass Bottle 1g
10601133 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11386965 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00952EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Identificatori chimici
CAS 214834-18-1
Formula molecolare C11H20N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 244.353
InChI Key SCGQNJHAAYUQOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-boc-4-thiocarbamoylpiperidine, tert-butyl 4-aminocarbothioyl tetrahydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carbothioamide, tert-butyl 4-thiocarbamoylpiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-aminocarbonothioyl piperidine-1-carboxylate, 4-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, piperidine-4-thiocarboxamide, n1-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-4-carbamothioylpiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-thiocarboxamide, tert-butyl 4-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylate
PubChem CID 2735648
IUPAC Name tert-butyl 4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl 4-(aminocarbothioyl)tetrahydropyridine-1(2H)-carboxylate
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 25 g
Peso formulazione 244.36
Percent Purity 95%