Learn More
tert-Butyl (4-Chlorobenzoyl)oxycarbamate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butyl (4-Chlorobenzoyl)oxycarbamate |
| CAS | 960287-60-9 |
| Formula molecolare | C12H14ClNO4 |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H14ClNO4/c1-12(2,3)17-11(16)14-18-10(15)8-4-6-9(13)7-5-8/h4-7H,1-3H3,(H,14,16) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NOC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC Name | [(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino] 4-chlorobenzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 271.7 |
| Peso formulazione | 271.0611 |