Learn More
tert-Butyl 4-iodo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxylate, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10604035
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10604035 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10604035 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC31911DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl 4-iodo-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
CAS 857283-71-7
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H15IN2O2
Numero MDL MFCD08271887
Quantità 1 g
Sinonimo tert-butyl 4-iodo-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxylate, tert-butyl4-iodo-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxylate, 1h-pyrazole-1-carboxylicacid, 4-iodo-3,5-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
InChI Key BUHPTZHNAXELNA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=NN1C(=O)OC(C)(C)C)C)I
IUPAC Name tert-butyl 4-iodo-3,5-dimethylpyrazole-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 322.146
PubChem CID 7537494
Peso formulazione 322.14
Percent Purity 97%