Learn More
tert-Butyl 5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate, ≥90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10295844
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
250mg
Codice prodotto. 10295844
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC53210CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 651780-02-8
Formula molecolare C12H13BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 297.152
Numero MDL MFCD08435913
InChI Key CAQGDWLRIQCXSP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22832025
IUPAC Name tert-butyl 5-bromoindazole-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C2=C(C=C(C=C2)Br)C=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Tert-butyl 5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo tert-butyl 5-bromo-1h-indazole-1-carboxylate, 1-boc-5-bromo-indazole, n-boc-5-bromo-1h-indazole, n-boc-5-bromoindazole, 1-boc-5-bromo-1h-indazole, n-boc-5-bromo indazole, 1h-indazole-1-carboxylic acid, 5-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl5-bromo-1h-indazole-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-5-bromoindazole, 5-bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Peso formulazione 297.15
Percent Purity 90%