Learn More
tert-Butyl 6-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10117392
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10117392 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10045102 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10117392 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07504CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 155601-71-1
Formula molecolare C11H12FN3O2
Molecular Weight (g/mol) 237.234
Numero MDL MFCD06797502
InChI Key INGAFDNQIOIZHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, 3-tert-butoxycarbonyl-6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, tert-butyl 6-fluoro-2h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, t-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoropyrazolo 5,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo-3,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3.4-b pyridine-3-carboxylate
PubChem CID 7127829
IUPAC Name tert-butyl 6-fluoro-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1=C2C=CC(=NC2=NN1)F
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl 6-fluoro-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-3-carboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 237.23
Percent Purity 97%