Learn More
tert-Butyl acetoacetate, 97%
Codice prodotto. 10366120 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10366120 100 mL 100mL
10020540 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10366120 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 107781000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1694-31-1 | C8H14O3 | 158.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1694-31-1
Formula molecolare C8H14O3
Molecular Weight (g/mol) 158.2
Numero MDL MFCD00008811
InChI Key JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl acetoacetate, t-butyl acetoacetate, butanoic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, acetoacetic acid, tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxobutyrate, acetoacetic acid tert-butyl ester, unii-1d3dos61gx, tbaa, 1d3dos61gx, t-butylacetoacetate
PubChem CID 15538
IUPAC Name tert-butyl 3-oxobutanoate
SMILES CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl acetoacetate
Nota nome 99%
Punto di fusione -38°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9700g/mL
Punti di ebollizione 190°C
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COCH2CO2C(CH3)3
Indice di rifrazione 1.4190 to 1.421
Quantità 100 mL
Fieser 01,83
Gravità specifica 0.97
Informazioni di solubilità Solubility in water: 9g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in xylene,miscible with most organic solvents
Peso formulazione 158.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid