Learn More
tert-Butyl Acrylate (Stabilized with MEHQ), TRC
Codice prodotto. 30330255
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30330255 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30330255 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB690506100ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl Acrylate
CAS 1663-39-4
Formula molecolare C7H12O2
Quantità 100 mL
Sinonimo 1,1-Dimethylethyl 2-Propenoate, 2-Propenoic Acid tert-Butyl Ester, NSC 20950, tert-Butyl 2-Propenoate, tert-Butyl Acrylate, tert-Butyl Propenoate
InChI Formula InChI=1S/C7H12O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C=C
IUPAC Name tert-butyl prop-2-enoate
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Peso formulazione 128.0837